Tisk…
Indole-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
129445-25G 129445-5G
SIAL129445-25GEA 4310 CZK
SIAL129445-25G SIAL129445-5G
Indole-3-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145.16
Bod tání: 192…195 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005622
CAS číslo: 487-89-8
EINECS: 207-665-8