Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
128910-100ML 128910-10ML 128910-1L 128910-25ML
SIAL128910-100MLEA 4870 CZK
SIAL128910-100ML SIAL128910-10ML SIAL128910-1L SIAL128910-25ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Vzorec: C₈H₂₁NOSi₂
Bod varu: 162 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼24 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
MDL Number: MFCD00008270
CAS číslo: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II