Tisk…
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127256-100G 127256-25G
SIAL127256-100GEA 7370 CZK
SIAL127256-100G SIAL127256-25G
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Vzorec: C₇H₁₉NSi
Bod varu: 126…127 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,7074 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009040
CAS číslo: 996-50-9
EINECS: 213-637-6