Tisk…
1-Naphthylmethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
127035-25G 127035-5G
SIAL127035-25GEA 8760 CZK
SIAL127035-25G SIAL127035-5G
1-Naphthylmethylamine, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylmethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Bod varu: 92 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 267…269 °C
Hustota: 1,0958 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004048
CAS číslo: 118-31-0
EINECS: 204-244-0