Tisk…
4-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
124915-100G 124915-10G 124915-25G
SIAL124915-100GEA 4170 CZK
SIAL124915-100G SIAL124915-10G SIAL124915-25G
4-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150.13
Bod varu: 306
Bod tání: 148
MDL Number: MFCD00006951
CAS číslo: 619-66-9
EINECS: 210-607-4