Tisk…
Undec-10-enoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
124672-100ML 124672-500ML
SIAL124672-100MLEA 567 CZK
SIAL124672-100ML SIAL124672-500ML
Undec-10-enoic acid, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 146 °C
MDL Number: MFCD00004442
CAS číslo: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983