Tisk…
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
123129-100G 123129-500G 123129-5G
SIAL123129-100GEA 1210 CZK
SIAL123129-100G SIAL123129-500G SIAL123129-5G
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
Bod varu: 216 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…89 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005325
CAS číslo: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479