Tisk…
2-Deoxy-D(-)-ribóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
M-Clarity™ quality level = MQ100
121649-1G 121649-25G 121649-5G
SIAL121649-1GEA 1180 CZK
SIAL121649-1G SIAL121649-25G SIAL121649-5G
2-Deoxy-D(-)-ribóza, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D(-)-ribóza
Vzorec: C₅H₁₀O₄
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135904
CAS číslo: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925