Tisk…
9-Decen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Decen-10-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
118354-10G 118354-5G
SIAL118354-10GEA 1100 CZK
SIAL118354-10G SIAL118354-5G
9-Decen-1-ol, Sigma-Aldrich®
9-Decen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002992
CAS číslo: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6