Tisk…
2-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
116017-100G 116017-25G
SIAL116017-100GEA 2260 CZK
SIAL116017-100G SIAL116017-25G
2-Formylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150.13
Bod varu: 101 °C (0.4 mmHg)
Bod tání: 95…98 °C
Hustota: 1.404 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003336
CAS číslo: 119-67-5
EINECS: 204-342-3