Tisk…
4,4'-Difluorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
115495-100G 115495-25G
SIAL115495-100GEA 7270 CZK
SIAL115495-100G SIAL115495-25G
4,4'-Difluorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Bod varu: 170…172 °C (10 mmHg)
Bod tání: 140…141 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000353
CAS číslo: 345-92-6
EINECS: 206-466-3