Tisk…
Methyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
115126-25ML 115126-500ML
SIAL115126-25MLEA 1280 CZK
SIAL115126-25ML SIAL115126-500ML
Methyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Methyl 10-undecenoate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27,5 °C
Hustota: 0,889 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016689
CAS číslo: 111-81-9
EINECS: 203-910-8