Tisk…
Crotonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
113018-3KG 113018-500G
SIAL113018-3KGEA 4000 CZK
SIAL113018-3KG SIAL113018-500G
Crotonic acid, Sigma-Aldrich®
Crotonic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 185…199 °C (1013 hPa)
Bod tání: 71…72 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
MDL Number: MFCD00002701
CAS číslo: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625