Tisk…
Propyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
112267-100ML 112267-1L
SIAL112267-100MLEA 1680 CZK
SIAL112267-100ML SIAL112267-1L
Propyl propionate, Sigma-Aldrich®
Propyl propionate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009373
CAS číslo: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,II