Tisk…
2-Methylbenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
112143-100G 112143-25G
SIAL112143-100GEA 3760 CZK
SIAL112143-100G SIAL112143-25G
2-Methylbenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,173 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005794
CAS číslo: 120-75-2
EINECS: 204-423-3