Tisk…
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
112054-250G 112054-500G 112054-50G
SIAL112054-250GEA 2640 CZK
SIAL112054-250G SIAL112054-500G SIAL112054-50G
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec: C₈H₁₆Cl₆O₃
Bod varu: 167 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179352
CAS číslo: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6