1,6-Heptadien-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
111589-25G
111589-5G
SIAL111589-25GEA
17160
CZK
SIAL111589-25G
SIAL111589-5G
1,6-Heptadien-4-ol, Sigma-Aldrich®
1,6-Heptadien-4-ol
Vzorec:
C₇H₁₂O MW: 112.17 Hustota: 0.918 |
MDL Number:
MFCD00008663 CAS číslo: 2883-45-6 EINECS: 220-742-0 |