Tisk…
1-Bromo-4-ethylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Bromophenyl)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
111414-10G 111414-50G
SIAL111414-10GEA 0 CZK
SIAL111414-10G SIAL111414-50G
1-Bromo-4-ethylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,34226 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000111
CAS číslo: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8