Butyl vinyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
n-Butyl vinyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
110299-100ML
110299-1L
110299-2L
110299-500ML
SIAL110299-100MLEA
1920
CZK
SIAL110299-100ML
SIAL110299-1L
SIAL110299-2L
SIAL110299-500ML
Butyl vinyl ether, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Vzorec:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Bod varu: 94 °C (1013 hPa) Bod tání: –91,9 °C Hustota: 0,7804 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009454 CAS číslo: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 3271 ADR: 3,II |