Tisk…
Methacrylamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
109606-250G 109606-500G
SIAL109606-250GEA 1530 CZK
SIAL109606-250G SIAL109606-500G
Methacrylamide, Sigma-Aldrich®
Methacrylamide
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…109 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
MDL Number: MFCD00008018
CAS číslo: 79-39-0
EINECS: 201-202-3