Tisk…
4-Chloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
108871-25G 108871-5G
SIAL108871-25GEA 2850 CZK
SIAL108871-25G SIAL108871-5G
4-Chloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89…90 °C
MDL Number: MFCD00011691
CAS číslo: 95-83-0
EINECS: 202-456-8