Tisk…
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
108812-100G 108812-5G
SIAL108812-100GEA 2200 CZK
SIAL108812-100G SIAL108812-5G
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod varu: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 127…130 °C
MDL Number: MFCD00005785
CAS číslo: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423