Tisk…
1-Alyl-2-thiomočovina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
108804-250G 108804-50G
SIAL108804-250GEA 6650 CZK
SIAL108804-250G SIAL108804-50G
1-Alyl-2-thiomočovina, Sigma-Aldrich®
1-Alyl-2-thiomočovina
Vzorec: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Bod varu: 191 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004940
CAS číslo: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500