Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
108456-20L
108456-250ML
SIAL108456-20LEA
32630
CZK
SIAL108456-20L
SIAL108456-250ML
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Vzorec:
C₄H₁₀O₃ Bod varu: 101 °C (1013 hPa) Bod tání: –53 °C Hustota: 0,9691 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 13 °C |
MDL Number:
MFCD00008483 CAS číslo: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 12,07012 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...