Tisk…

Methyl chloroacetate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

108413-1KG 108413-500G
SIAL108413-1KGEA 2540 CZK
SIAL108413-1KG SIAL108413-500G
Methyl chloroacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl chloroacetate
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Bod varu: 131 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
MDL Number: MFCD00000931
CAS číslo: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06122

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR