Tisk…
Diphenyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
105880-100G 105880-25G
SIAL105880-100GEA 4150 CZK
SIAL105880-100G SIAL105880-25G
Diphenyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl phthalate
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Bod varu: 405 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74…76 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003038
CAS číslo: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 12,07460