Tisk…
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
105139-100ML 105139-1L
SIAL105139-100MLEA 4790 CZK
SIAL105139-100ML SIAL105139-1L
1,6-Bis(dimethylamino)hexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,8064 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008339
CAS číslo: 111-18-2
EINECS: 203-842-9