Tisk…

Octadecyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

104817-100G 104817-25G 104817-500G
SIAL104817-100GEA 12040 CZK
SIAL104817-100G SIAL104817-25G SIAL104817-500G
Octadecyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Octadecyltrichlorosilane
Vzorec: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Bod varu: 361 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
MDL Number: MFCD00000484
CAS číslo: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR