Tisk…
N-Methylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
103322-100G 103322-5G
SIAL103322-100GEA 1830 CZK
SIAL103322-100G SIAL103322-5G
N-Methylcyclohexylamine, Sigma-Aldrich®
N-Methylcyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Bod varu: 149 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,859 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003832
CAS číslo: 100-60-7
EINECS: 202-869-3