Tisk…
6-Methoxy-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
103284-100G 103284-500G
SIAL103284-100GEA 2940 CZK
SIAL103284-100G SIAL103284-500G
6-Methoxy-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-m-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55,5 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007815
CAS číslo: 120-71-8
EINECS: 204-419-1