Tisk…
Benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
101338-100G 101338-500G 101338-5G
SIAL101338-100GEA 1280 CZK
SIAL101338-100G SIAL101338-500G SIAL101338-5G
Benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Benzothiazole
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 231 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,246 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005775
CAS číslo: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108