3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(3-Iodophenyl)methanamine
100064-1G
100064-5G
SIAL100064-1GEA
5220
CZK
SIAL100064-1G
SIAL100064-5G
3-Iodobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Iodobenzylamine
Vzorec:
C₇H₈IN MW: 233.05 Bod varu: 132 °C (8 mmHg) Hustota: 1.748 |
MDL Number:
MFCD00192227 CAS číslo: 696-40-2 |