Tisk…
2-Bromethylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
06670-100G 06670-500G
SIAL06670-100GEA 1670 CZK
SIAL06670-100G SIAL06670-500G
2-Bromethylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012886
CAS číslo: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2