Tisk…
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluoroborate, [BDiMIM] [BF4]
M-Clarity™ quality level = MQ100
04383-50G-F 04383-5G-F
SIAL04383-50G-FEA 12550 CZK
SIAL04383-50G-F SIAL04383-5G-F
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₉H₁₇BF₄N₂
MW: 240,05 g/mol
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03427618
CAS číslo: 402846-78-0