1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluoroborate, [BDiMIM] [BF4]
M-Clarity™ quality level = MQ100
04383-50G-F
04383-5G-F
SIAL04383-50G-FEA
12550
CZK
SIAL04383-50G-F
SIAL04383-5G-F
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec:
C₉H₁₇BF₄N₂ MW: 240,05 g/mol Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD03427618 CAS číslo: 402846-78-0 |