Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
04129-25G-F 04129-5G-F
SIAL04129-25G-FEA 13180 CZK
SIAL04129-25G-F SIAL04129-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂
MW: 174,67 g/mol
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼60 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD03095425
CAS číslo: 79917-90-1