Tisk…

EDTA didraselná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

03659-100G 03659-500G
SIAL03659-100GEA 4050 CZK
SIAL03659-100G SIAL03659-500G
EDTA didraselná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA didraselná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Bod tání: 272 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150036
CAS číslo: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR