Tisk…
tert-Butyl ethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
03202-25ML 03202-5ML
SIAL03202-25MLEA 6380 CZK
SIAL03202-25ML SIAL03202-5ML
tert-Butyl ethyl ether, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl ethyl ether
Vzorec: C₆H₁₄O
Bod varu: 71 °C (1013 hPa)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 0,752 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009225
CAS číslo: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809