Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
00768-50G-F 00768-5G-F
SIAL00768-50G-FEA 22280 CZK
SIAL00768-50G-F SIAL00768-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₁₁BF₄N₂
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼15 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00216668
CAS číslo: 143314-16-3