Tisk…
Acetonitril, Isocratic Grade for HPLC
Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí
AC03401000 AC03402500
SCARAC03401000EA 0 CZK
SCARAC03401000 SCARAC03402500
Acetonitril, Isocratic Grade for HPLC
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM