Manganistan draselný 3% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1070902
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
87919.290EA
2890
CZK
87919.290
Manganistan draselný 3% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1070902
Manganistan draselný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |