Tisk…
Trimethylamoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Trimethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250
8.21178.0005EA 864 CZK
8.21178.0005 8.21178.0250
Trimethylamoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trimethylamoniumchlorid
Vzorec: C₃H₁₀ClN
Bod tání: 273…278 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012478
CAS číslo: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)