Oleyl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20923.0100
8.20923.1000
8.20923.2500
8.20923.0100EA
905
CZK
8.20923.0100
8.20923.1000
8.20923.2500
Oleyl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Oleyl alcohol
Vzorec:
C₁₈H₃₆O MW: 268,48 g/mol Bod varu: 333 °C (1013 hPa) Bod tání: 13…19 °C Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002993 CAS číslo: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 12,06968 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 13 - 19 °C |
Molar Mass | 268.48 g/mol |
Boiling Point | 330 - 360 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1013 hPa (335 °C) |
Flash Point | 112 °C |
Refractive Index | 1.461 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...