Tisk…

2-Methylfuran stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 1480 CZK
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Methylfuran stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Vzorec: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003248
CAS číslo: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR