Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005
8.20678.0001EA 3140 CZK
8.20678.0001 8.20678.0005
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
MW: 126.11
Bod varu: 292
Bod tání: 27…30 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003234
CAS číslo: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3