Tisk…
Furan stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20594.0250 8.20594.1000
8.20594.0250EA 1170 CZK
8.20594.0250 8.20594.1000
Furan stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Furan
Vzorec: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Bod varu: 31,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –86 °C
Hustota: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –50 °C
MDL Number: MFCD00003222
CAS číslo: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
UN: 2389
ADR: 3,I
Merck Index: 13,04317
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 32 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 670 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 14.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Saturation concentration 1870 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid