Tisk…
Sodium chloroacetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chloroacetic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20293.0100 8.20293.0500
8.20293.0100EA 942 CZK
8.20293.0100 8.20293.0500
Sodium chloroacetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium chloroacetate
Vzorec: C₂H₂ClNaO₂
MW: 116,48 g/mol
MDL Number: MFCD00002684
CAS číslo: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)