Tisk…
2-Bromethylamine hydrobromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500
8.20176.0100EA 1610 CZK
8.20176.0100 8.20176.0500
2-Bromethylamine hydrobromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012886
CAS číslo: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials