Tisk…
Ethoxytrimethylsilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18821.0025 8.18821.0100
8.18821.0025EA 1210 CZK
8.18821.0025 8.18821.0100
Ethoxytrimethylsilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₄OSi
Bod varu: 75…76 °C (1013 mbar)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,76 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009069
CAS číslo: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.756 - 0.759
Identity (IR) passes test