Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500
8.18759.0100EA 1700 CZK
8.18759.0100 8.18759.0500
Tetrabutylammonium hydroxide 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48
Bod tání: 29.85
Hustota: 0.968
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)