Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18727.0025 8.18727.0100
8.18727.0025EA 1420 CZK
8.18727.0025 8.18727.0100
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Vzorec: C₈H₂₁NOSi₂
Bod varu: 162 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼24 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008270
CAS číslo: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)